Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18502899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18502899 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18502899 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320703G
Rabbit Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IL2RA/4375R
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ