Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Hu107) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD25/IL-2R alpha |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Hu107 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Dilución | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Human CD25/IL-2 R alpha |
| Mostrar más |