Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Hu102) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 18699933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18699933 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18699933 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9927A
Human Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu102
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CD25/IL-2 R alpha
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1