missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25/IL-2R alpha Antibody (Daclizumab), PerCP - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, PerCP
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18667328 0.1 mL, PerCP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18667328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252660PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon Daclizumab
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cultured T-cells derived from a patient with Mycosis fungoides.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.