Descripción
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD25/IL-2R alpha |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BLR157J |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formulación | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2 with 0.1% BSA and 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | residues 22-213 (ECD) |
| Mostrar más |