Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (280414), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18519968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18519968 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18519968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB24383JF646
Rat Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 280414
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Partial recombinant mouse CD25/IL2Ra protein (amino acids 22-236) [UniProt P01590].
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1