Learn More
CD24 Rat, PE, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB33-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901858
  • 250.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD24
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd24a
Protein A/G Purified
RUO
12484
IgG2b κ
Flow Cytometry
M1/69
PE
NP_033976
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.