missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Mouse anti-Human, PE, Clone: ML5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
60.70€ - 256.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD24 |
|---|---|
| Clon | ML5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15820669
|
BD Biosciences
560991 |
25 Tests |
60.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15848158
|
BD Biosciences
555428 |
100 Tests |
256.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
Especificaciones
| CD24 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| ML5 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified | |
| Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A |
For Research Use Only.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto