missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Mouse anti-Human, PE, Clone: ML5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 555428
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
Especificaciones
| CD24 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| ML5 | |
| Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Immunology | |
| Human | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido