Learn More
CD24 Mouse anti-Human, FITC, Clone: ML5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
59.95€ - 197.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD24 |
|---|---|
| Clon | ML5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | FITC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15830669
|
BD Biosciences
560992 |
25 Tests |
59.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15838158
|
BD Biosciences
555427 |
100 Tests |
197.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
Especificaciones
| CD24 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| ML5 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified | |
| Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A |
For Research Use Only.