Learn More
CD24 Mouse anti-Human, FITC, Clone: ML5, BD
Descripción
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD24 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ML5 |
| Conjugado | FITC |
| Descripción | Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
For Research Use Only.