missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Antibody (SN3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18053904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18053904 0.1 mg 0.10 miligramo
18027433 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18053904

Marca: Novus Biologicals NB10064861

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CD24 Monoclonal specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD24
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SN3
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1/50-1/100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
N.º de referencia del gen P25063
Alias de gen CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
Símbolos de los genes CD24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Glycoproteins purified from human NALM-1 cell line
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100133941
Especificidad de la prueba Recognizes the human CD24 cell surface antigen, a heavily glycosylated molecule of 35-45kD. CD24 is expressed by granulocytes and B lymphocytes, and by some activated T cells and T cell malignancies.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.