missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD24 Monoclonal specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD24 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SN3 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1/50-1/100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.4) with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P25063 |
| Alias de gen | CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?