Descripción
CD24 Polyclonal antibody specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD24 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TTGTSSNSSQSTSNSGLAPNPTNATTKVAGGALQSTASLFVVSLSLLHLYS |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |