missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Antibody (ML5), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30034012 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30034012 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30034012

Marca: Novus Biologicals FAB5247C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD24 Monoclonal antibody specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD24
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ML5
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD24
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100133941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.