missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Antibody (ML5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18566971 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18566971 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10077903SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

CD24 Monoclonal specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD24
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ML5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence <0.125 μg/106 cells, Immunohistochemistry-Frozen 5-25 μg/mL
N.º de referencia del gen P25063
Alias de gen CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
Símbolos de los genes CD24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen was the full length version of the protein: CD24 (ML5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100133941
Especificidad de la prueba CD24 (ML5)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.