missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/8234R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18565906 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18565906 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324047UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno CD23/Fc epsilon RII
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FCER2/8234R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 200-300) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.