missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/6474R), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18574999 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18574999

Marca: Novus Biologicals NBP324172MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD23/Fc epsilon RII
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FCER2/6474R
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 48-321) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.