missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (249936), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592189 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592189

Marca: Novus Biologicals FAB1898D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal antibody specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 249936
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD229/SLAMF3, Lys48-Lys454, Accession # Q9HBG7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4063
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.