missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD21 Antibody (CR2/8880R), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18557625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 405
Código de producto.
18557625 0.1 mL, DyLight 405
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557625

Marca: Novus Biologicals NBP324015V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD21
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CR2/8880R
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD21 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.