missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD21 Antibody (CR2/7185R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18507215 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18507215 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321126FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD21
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CR2/7185R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to C-terminal of human CD21 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.