missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD21 Antibody (544408), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153643 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153643

Marca: Novus Biologicals FAB4909CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD21
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 544408
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD21, Ile21-Arg971, Accession # P20023
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.