missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200R4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624199 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18624199 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624199

Marca: Novus Biologicals NBP306093PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD200R4 Polyclonal antibody specifically detects CD200R4 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200R4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen F630107N04Rik, MCD200, MCD200RLa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse CD200R4 (Accession#: NP_997127.1; Met 1-Thr 241)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 239849
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.