missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200R1L Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520002 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18520002 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520002

Marca: Novus Biologicals NBP306395AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD200R1L Polyclonal antibody specifically detects CD200R1L in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200R1L
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cell surface glycoprotein CD200 receptor 2, CD200 receptor 1-like, CD200R2, CD200RLa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Cynomolgus CD200R1L (Met 1-Leu 240).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 344807
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.