Learn More
CD200R1 Antibody (OX108), PE/Atto594 - Chimeric, Novus Biologicals™
Código de producto. 18641337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18641337 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18641337 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252642PEATT594
Rabbit Monoclonal Antibody
CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD200R1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX108
Conjugado PE/ATTO 594
Formulación PBS
Alias de gen CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein - hCD200RCD4d3+4.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ