missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200R1 Antibody (380525), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588177 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3414MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200R1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 380525
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD200 R1, Ala27-Leu266 (predicted), Accession # NP_620161
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.