Learn More
CD200/OX2 Antibody (OX-104), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18762593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18762593 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18762593 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064860DL594
Mouse Monoclonal Antibody
CD200/OX2 Monoclonal antibody specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD200/OX2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon OX-104
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Human CD200
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4345
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ