missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Antibody (IGEL/773), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18785782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 700
Código de producto.
18785782 0.1 mL, Alexa Fluor 700
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785782

Marca: Novus Biologicals NBP247840AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD20
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IGEL/773
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD20 protein (Uniprot: P11836 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.