Learn More
CD2 Antibody (rLFA2/8516), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
254.00€ - 492.00€
Especificaciones
Antígeno | CD2 |
---|---|
Clon | rLFA2/8516 |
Concentración | 0.2 mg/ml |
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18669733
|
Novus Biologicals
NBP3-20398-100ug |
100 μg |
492.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18620894
|
Novus Biologicals
NBP3-20398-20ug |
20 μg |
254.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
CD2 | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
914 | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified |
rLFA2/8516 | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5 | |
Recombinant fragment of human CD2 protein (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD2 Antibody (rLFA2/8516), Novus Biologicals™