missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Antibody (rLFA2/7147), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18643344 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18643344

Marca: Novus Biologicals NBP320814PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rLFA2/7147
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human CD2 protein corresponding to N-terminal (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.