missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1d Antibody (1B1), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5321261 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18279103 0.1 mg 0.10 miligramo
18218672 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18279103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1436970.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD1d Monoclonal specifically detects CD1d in Mouse, Hamster samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1d
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000
Formulación Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1A, CD1d antigen, CD1D antigen, d polypeptide, CD1d molecule, differentiation antigen CD1-alpha-3, HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D, MGC34622, R3, R3G1, T-cell surface glycoprotein CD1d, thymocyte antigen CD1D
Símbolos de los genes CD1D
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD1d.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 912
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.