missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD1c/BDCA-1 Monoclonal specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD1c/BDCA-1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2F4 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c |
| Símbolos de los genes | CD1C |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?