missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c/BDCA-1 Antibody (M241) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076386 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18416019 0.1 mg 0.10 miligramo
18401499 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18416019

Marca: Novus Biologicals NB1002645

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1c/BDCA-1 Monoclonal antibody specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1c/BDCA-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon M241
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MOLT 4 cell line
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.