missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c/BDCA-1 Antibody (CD1C/1603), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18649247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649247 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649247 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308841H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1c/BDCA-1 Monoclonal antibody specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1c/BDCA-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CD1C/1603
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD1c/BDCA-1 protein (Uniprot: P29017)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.