missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c/BDCA-1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18530971 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18530971 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18530971 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298701AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD1c/BDCA-1 Polyclonal antibody specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1c/BDCA-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human CD1c/BDCA-1.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.