missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1b/c Antibody (B-B5), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515446 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515446 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318096AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1b/c Monoclonal antibody specifically detects CD1b/c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1b/c
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-B5
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BDCA1, CD1, CD1A, CD1B antigen, b polypeptide, CD1C antigen, c polypeptide, cortical thymocyte antigen CD1B, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R1, R7, T-cell surface glycoprotein CD1b, T-cell surface glycoprotein CD1c
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Thymus cells and Jurkat cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 910
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.