missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1b Antibody (737249), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30146263 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30146263

Marca: Novus Biologicals FAB7446CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1b Monoclonal antibody specifically detects CD1b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1b
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 737249
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD1, CD1A, CD1b antigen, CD1B antigen, b polypeptide, CD1b molecule, cortical thymocyte antigen CD1B, differentiation antigen CD1-alpha-3, MGC125990, MGC125991, R1, T-cell surface glycoprotein CD1b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD1b, Ser18-Ser303, Accession # P29016
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 910
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.