Learn More
CD1b Antibody (2E4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18362048 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18362048 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18362048
Marca: Novus Biologicals H00000910M06
Mouse Monoclonal Antibody
CD1b Monoclonal antibody specifically detects CD1b in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD1b
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E4
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_001755
Alias de gen CD1, CD1A, CD1b antigen, CD1B antigen, b polypeptide, CD1b molecule, cortical thymocyte antigen CD1B, differentiation antigen CD1-alpha-3, MGC125990, MGC125991, R1, T-cell surface glycoprotein CD1b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD1B (NP_001755.1, 19 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. EHAFQGPTSFHVIQTSSFTNSTWAQTQGSGWLDDLQIHGWDSDSGTAIFLKPWSKGNFSDKEVAELEEIFRVYIFGFAREVQDFAGDFQMKY
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 910
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ