missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1a Antibody (rC1A/8110), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18528747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18528747 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18528747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320800DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1a Monoclonal antibody specifically detects CD1a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1a
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC1A/8110
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD1, CD1a antigen, CD1A antigen, a polypeptide, CD1a molecule, cluster of differentiation 1 A, cortical thymocyte antigen CD1A, differentiation antigen CD1-alpha-3, epidermal dendritic cell marker CD1a, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6, T-cell surface antigen T6/Leu-6, T-cell surface glycoprotein CD1a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD1a protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 909
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.