Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
130.56€ - 625.00€
Especificaciones
Antígeno | CD1a Ab-2 |
---|---|
Clon | MTB1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12692237
|
Epredia™
MS-746-S1 |
Concentrated | 500 μL |
540.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12682237
|
Epredia™
MS-746-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12672237
|
Epredia™
MS-746-S |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12662237
|
Epredia™
MS-746-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) have been identified. CD1 is expressed on cortical thymocytes, Langerhans cells, and dendritic cells. It is absent on mature peripheral blood T cells but intracytoplasmic expression is detected on activated T lymphocytes. CD1 proteins have been demonstrated to restrict T-cell response to non-peptide lipid and glycolipid antigens and play a role in non-classical antigen presentation.Host Species: Mouse
Clone: MTB1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: External domain
Immunogen: Full external domain of CD1a
Molecular Weight: 49 kDa
Positive Control: Thymus
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
CD1a Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
MTB1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Full external domain of CD1a | |
Primary |