Learn More
CD19 Mouse, PE, Clone: HIB19, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85€ - 162.00€
Especificaciones
Antígeno | CD19 |
---|---|
Clon | HIB19 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941818
|
EnquireBio
QAB30-PE-25TESTS |
25 Tests |
85.85€
25 tests |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931818
|
EnquireBio
QAB30-PE-100TESTS |
100 Tests |
162.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD19 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
930 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HIB19 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001171569 | |
CD19 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |