Descripción
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD19 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CAT-13.1E10 |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |