missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Mouse anti-Human, Clone: 1C10A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD19 |
|---|---|
| Clon | 1C10A1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858045
|
Proteintech
66298-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848045
|
Proteintech
66298-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily and has two Ig like domains. The CD19 molecule is expressed on 100% of the peripheral B cells as defined by expression of kappa or lamda light chains. It appears to be expressed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. Leukemia phenotype studies have demonstrated that the earliest and broadest B cell restricted antigen is the CD19 antigen. The receptor for CD19 is an important functional regulator of normal and maligt B cell proliferation. It is expressed in all B cell precursor leukemias.Especificaciones
| CD19 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B lymphocyte antigen CD19, B4, CD19, CD19 molecule, Differentiation antigen CD19, T cell surface antigen Leu 12 | |
| CD19 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1C10A1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P15391 | |
| 930 | |
| CD19 Fusion Protein Ag19945 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CD19 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto