missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Mouse anti-Human, Clone: 1C10A1, Proteintech

Código de producto. 16848045 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16848045 150 μL 150 microlitros
16858045 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16848045 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 662981IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily and has two Ig like domains. The CD19 molecule is expressed on 100% of the peripheral B cells as defined by expression of kappa or lamda light chains. It appears to be expressed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. Leukemia phenotype studies have demonstrated that the earliest and broadest B cell restricted antigen is the CD19 antigen. The receptor for CD19 is an important functional regulator of normal and maligt B cell proliferation. It is expressed in all B cell precursor leukemias.

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C10A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD19
N.º de referencia del gen P15391
Alias de gen B lymphocyte antigen CD19, B4, CD19, CD19 molecule, Differentiation antigen CD19, T cell surface antigen Leu 12
Símbolos de los genes CD19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD19 Fusion Protein Ag19945
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.