missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Antibody (CVID3/429), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145197 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145197

Marca: Novus Biologicals NBP261909CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Chimpanzee,Human,Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CVID3/429
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD19 protein (Uniprot: P15391)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Chimpanzee, Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.