Learn More
CD19 Antibody (C19/366), Novus Biologicals™
Código de producto. 18465971 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
20 ug
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
20 microgramos
18465971 20 ug 20 microgramos
18173113 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18465971
Marca: Novus Biologicals NBP22942420ug
Mouse Monoclonal Antibody
CD19 Monoclonal specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C19/366
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml
N.º de referencia del gen P15391
Alias de gen B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Símbolos de los genes CD19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD19 protein (Uniprot: P15391)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 ug
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only