missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Antibody (4G7), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18771471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18771471 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771471 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252664AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4G7
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human CCL (chronic lymphocytic leukemia) cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.