missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD173 Antibody (BRIC231), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18746721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18746721 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18746721

Marca: Novus Biologicals NB10062120DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD173 Monoclonal antibody specifically detects CD173 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Haemagglutination, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD173
Aplicaciones Flow Cytometry, Hemagglutination Assay, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BRIC231
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H2, Type 2 H blood group antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEL cell line
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.