Learn More
CD166 Mouse anti-Human, PE, Clone: 3A6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
190.00€ - 480.00€
Especificaciones
Antígeno | CD166 |
---|---|
Clon | 3A6 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15870579
|
BD Biosciences
560903 |
25 Tests |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15899688
|
BD Biosciences
559263 |
100 Tests |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 3A6 monoclonal antibody specifically binds to the activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM), a 100-105 kDa transmembrane glycoprotein, also known as the CD6 ligand, CD166. It is composed of an immunoglobulin-like extracellular domain, a transmembrane region and a short cytoplasmic tail. ALCAM belongs to the Ig superfamily of proteins and is expressed on neurons, activated T cells, activated monocytes, epithelial cells and fibroblasts. CD166 plays an important role in mediating adhesion interactions between thymic epithelial cells and CD6+ cells during intrathymic T-cell development.
Especificaciones
CD166 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
3A6 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.