missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD164 Antibody (502021), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18599095 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18599095 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18599095

Marca: Novus Biologicals FAB5790L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD164 Monoclonal antibody specifically detects CD164 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD164
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 502021
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD164 antigen, CD164 molecule, sialomucin, Endolyn, MGC-24v, Multi-glycosylated core protein 24, sialomucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD14, Asp24-Leu197, Accession # Q04900
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.